Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 9620
Produktkod. 15633268
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Förpackningsstorlek:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15633268 42 -
15673258 36 -
15683258 37 -
15693258 38 -
15603268 39 -
15613268 40 1 par
15623268 41 -
15643268 43 -
15653268 44 -
15663268 45 -
15673268 46 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15633268 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 9620/41/42
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Grön
  • Antistatisk
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg Klart
Storlek 42
Stil 9620