Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 9630
Produktkod. 15683278
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15683278 46
15683268 36
15693268 37
15603278 38
15613278 39
15623278 40
15633278 41
15643278 42
15653278 43
15663278 44
15673278 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15683278 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 9630/46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    499.59 SEK / 1 par
    Save 85.41 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Orange
  • Antistatisk
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Färg Orange
Storlek 46
Stil 9630