Läs mer
ratiolab™ Autoklaverbar förorenad Labware Väskor
Beskrivning
- Med BIOHAZARD-varningsinstruktion och steriliseringsindikatorplåster
- Säkerhetsavtryck på tyska, engelska, franska och spanska språk
- Rektangelvitt indikatorfält blir mörkt när det autoklaveras
- För autoklavering får påsen inte vara helt stängd
- Autoklaverbar vid 121 °C i 20 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 100 Tallrikar/Låda, 10 Lådor/Pk. |
| Mått (L x B) | 290 x 210 mm |
| Produkttyp | Avfallspåse för biologiska risker |
| Kapacitet (engelska) | 0,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 L |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?