Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbara muffskydd
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17748427 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Diameter (engelska):
1 tum till 1,75 tum.
1,75 tum till 2,5 tum.
2,5 tum till 4 tum.
3,5 tum till 4,75 tum.
4 tum till 5,5 tum.
5,5 tum till 8 tum.
8 tum till 12 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) unitSize
17748427 1 tum till 1,75 tum. Paket med 1000
17758427 1,75 tum till 2,5 tum. Paket med 1000
17768427 2,5 tum till 4 tum. Paket med 1000
17778427 3,5 tum till 4,75 tum. Paket med 1000
17788427 4 tum till 5,5 tum. Paket med 1000
17798427 5,5 tum till 8 tum. Paket med 1000
17708437 8 tum till 12 tum. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17748427 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer MFNWB04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19105.00 SEK
    14813.56 SEK / Paket med 1000
    Save 4291.44 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbara muffskydd tillverkade av Heavy-Duty BHD, för steriliseringsprocesser
  • Autoklaverbara BHD-minimuffar ger ett bekvämt sätt att täcka flaskor, bägare, behållare, mediaflaskor, ventiler, rör och slangar
  • Förslutningar kan användas för att förhindra att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av alla storlekar
  • Kan användas under sterilisering för att minska tidskrävande inpackning
  • Andas samtidigt som den ger en acceptabel barriär efter sterilisering
  • Använder en latexfri, gummielastisk stängning för att skapa en positiv tätning runt alla öppningar
  • Bearbetas och packas in ISO 6 och 8 produktionsområden för renrum
  • Autoklaverbar upp till 135 °C
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material Cellulosa
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Ytterförpackning Värmeförseglad, Easy Tear Poly Bag
Kvantitet 1000/Pk.
Storlek 4 tum
Diameter (engelska) 1 tum till 1,75 tum.
Produkttyp Täcka