Läs mer
Masterflex™ Celcon™ Spärrrörsklämmor
För användning med (utrustning):
För upp till 1/2 tums slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Spärrreglage med tolv lägen justerar från fullt flöde till fullständig stängning. Autoklaverbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Typ | Slangklämma |
| För användning med (utrustning) | För upp till 1/2 tums slang |