Läs mer
ratiolab™ Autoklaverbara polypropenpåsar
Beskrivning
- Med BIOHAZARD-varning Instruktion och steriliseringsindikatorplåster
- Säkerhetsavtryck på tyska, engelska, franska och spanska språk
- Rektangelvitt indikatorfält blir mörkt när det autoklaveras
- För autoklavering får påsen inte vara helt stängd
- Autoklaverbar vid 134 °C i 20 min.
- Tolerans:± 5 %
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Inkluderar | Väska med indikatorlapp |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 500 påsar/pk. |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Mått (L x B) | 300 x 500 mm |
| Längd (engelska) | 19,7 tum |
| Bredd (engelska) | 11,8 tum |
| Visa mer |