Läs mer
ratiolab™ Autoklaverbara polypropenpåsar
Mått (L x B):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1100 x 700 mm
Kapacitet (metrisk):
6 l
32 l
72 l
Beskrivning
- Med BIOHAZARD-varning Instruktion och steriliseringsindikatorplåster
- Säkerhetsavtryck på tyska, engelska, franska och spanska språk
- Rektangelvitt indikatorfält blir mörkt när det autoklaveras
- För autoklavering får påsen inte vara helt stängd
- Autoklaverbar vid 134 °C i 20 min.
- Tolerans:± 5 %
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Inkluderar | Väska med indikatorlapp |
| Material | Polypropen |
| Tjocklek (metrisk) | 50μ m |
| Kvantitet | 500 påsar/pk. |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Visa mer |