Läs mer
BRAND™ Autoklaverbara avfallspåsar
Produktkod. p-8000576 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Polyamid
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
10717091 Polypropen Paket med 100
10058780 Polyamid Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10717091 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 759705
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen eller polyamid. BRAND™ Autoklaverbara avfallspåsar är till för att samla in engångsartiklar efter användning. Polypropenpåsar är autoklaverbara vid 121 °C. Polyamidpåsar är autoklaverbara vid °134 C eller kan steriliseras med varmluft vid 180 °C
För insamling av engångsartiklar efter användning. Försiktighet! Risk för skada: Lägg aldrig vassa föremål som nålar i plastpåsar.
  • Påsarna måste vara öppna under steriliseringen.
  • Polypropenpåsar autoklaverbara vid 121 °C
  • Polyamidpåsar autoklaverbara vid 134 °C eller kan steriliseras med varmluft vid 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
För användning med (applikation) Autoklavering av föremål för bortskaffande