Läs mer
Brand™ Autoklaverbara polypropencentrifugrör med kant
Produktkod. 12070912 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
48 ml
110 ml
Längd (metrisk):
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12070912 10 ml 100 mm 16 mm Paket med 250
10161441 110 ml 120 mm 40 mm Paket med 20
12080912 48 ml 100 mm 30 mm Paket med 25
10263681 30 ml 100 mm 20 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12070912 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 115342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2033.98 SEK
    1947.39 SEK / Paket med 250
    Save 86.59 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Autoklaverbara polypropencentrifugrör med kant kan motstå relativ centrifugalkraft (RCF) upp till 4500. Autoklaverbar till 121 °C. Med rundad botten. Stängning ingår ej.
  • Tillverkad av polypropen
  • Tål RCF upp till 4500
  • Autoklaverbar till 121 &grader;C
  • Rundad botten
  • Stängning ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Längd (metrisk) 100 mm
Bottenform Rund
Förslutning ingår Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 4500 x g