Läs mer
Masterflex™ Rak anslutning av polypropen med hullingförsedd beslag
Produktkod. 12459570 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
För användning med:
1/16 tum slang ID
1/8 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
12459570 1/8 tum slang ID Paket med 25
12418700 1/16 tum slang ID Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12459570 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0636522
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Dessa ekonomiska raka hullingar förbinder enkelt vätskebanor i laboratoriet utan användning av verktyg.
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer, vanligtvis upp till 30 psi (2 bar)
  • Kemisk beständighet
  • Sätt den flexibla slangen eller slangen på hullingen för att skapa en säker tätning
  • Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
  • Sterilisering genom atuoklavering eller etylenoxid (ETO)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 1/8 tum slang ID
Förpackningsmängd 25/Pk.
Portstorlek 1/16 tums öppning; 27/32 x 13/32 tum.
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Form Rak
Inkluderar Rak kontakt
Färg Klart
Maximalt tryck 30 psi (2 bar)
Produkttyp Hullingförsedd montering