Läs mer
Masterflex™ Y-kontakt av polypropen med hulling
Produktkod. 15370075
Change view
För användning med:
6 till 8 mm slang ID
8 till 10 mm slang-ID
Total längd (metrisk):
49 mm
54 mm
Portstorlek:
3 mm öppning; 54 x 61 mm
5 mm öppning; 49 x 34 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Total längd (metrisk) Portstorlek unitSize
15370075 8 till 10 mm slang-ID 49 mm 5 mm öppning; 49 x 34 mm Paket med 10
15379894 6 till 8 mm slang ID 54 mm 3 mm öppning; 54 x 61 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15370075 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0629600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa hullingförsedda Y-kontakter är idealiska för applikationer som läkemedel, laboratorier, industri/tillverkning, vattenprovtagning och livsmedelsbearbetning.
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Manufactured from polypropylene
  • Sterilization through autoclaving only
  • White in color
  • Provided in packs of 20
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Polypropylene
Total längd (metrisk) 49 mm
För användning med 8 till 10 mm slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -13°C
Förpackningsmängd 20 Pack
Portstorlek 5 mm öppning; 49 x 34 mm
Bredd (metrisk) 34 mm
Form Y
Inkluderar Y-connector
Hose Barb ID 10 mm
Färg White
Max. Driftstemperatur (metrisk) 66°C
Produkttyp Barbed Fitting