Läs mer
Masterflex™ Y-kontakt av polypropen med hulling
Produktkod. p-8000942
Change view
För användning med:
6 till 8 mm slang ID
8 till 10 mm slang-ID
Total längd (metrisk):
49 mm
54 mm
Portstorlek:
3 mm öppning; 54 x 61 mm
5 mm öppning; 49 x 34 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Total längd (metrisk) Portstorlek unitSize
15370075 8 till 10 mm slang-ID 49 mm 5 mm öppning; 49 x 34 mm Paket med 10
15379894 6 till 8 mm slang ID 54 mm 3 mm öppning; 54 x 61 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15370075 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0629600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa hullingförsedda Y-kontakter är idealiska för applikationer som läkemedel, laboratorier, industri/tillverkning, vattenprovtagning och livsmedelsbearbetning.
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Manufactured from polypropylene
  • Sterilization through autoclaving only
  • White in color
  • Provided in packs of 20
Especificaciones
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Polypropylene
Total längd (metrisk) 49 mm
För användning med 8 till 10 mm slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -13°C
Förpackningsmängd 20 Pack
Portstorlek 5 mm öppning; 49 x 34 mm
Bredd (metrisk) 34 mm
Form Y
Inkluderar Y-connector
Hose Barb ID 10 mm
Färg White
Max. Driftstemperatur (metrisk) 66°C
Produkttyp Barbed Fitting
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.