Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF-kompression till hangängade adapterbeslag
För användning med:
1/4 slang OD x 1/4 tum. NPT(M) tråd
1/4 slang OD x 1/8 tum. NPT(M) tråd
3/8 slang ytterdiameter x 1/4 tum NPT(M)-gänga
3/8 slang ytterdiameter x 3/8 tum NPT(M)-gänga
Portstorlek:
11/32 tums öppning, 1-13/32 x 13/16 tum
5/16 tums öppning, 1-11/32 x 13/16 tum
7/32 tums öppning; 1 x 5/8 tum.
7/32 tums öppning; 1-3/16 x 5/8 tum.
Trådstorlek:
1/4 tum NPT(M)
1/8 tum NPT(M)
3/8 tum NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- For rigid tubing systems, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics, and metals
- Assemble the fitting to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- No leaks, flow restrictions and costly downtime
- Sterilization by autoclave or ethylene oxide (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | PVDF |
| För användning med | 3/8 slang ytterdiameter x 1/4 tum NPT(M)-gänga |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Portstorlek | 5/16 tums öppning, 1-11/32 x 13/16 tum |
| Steriliseringsmetod | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Trådstorlek | 1/4 tum NPT(M) |
| Produkttyp | Compression Fitting |