Beskrivning
Använd denna mortelstöt för att återsuspendera pellets. Eppendorf™ Autoklaverbar Safe-Lock Mikropestlar har två sidor för optimal passform i kärl på 1,5 och 2,0 ml.
- Autoklaverbar (121 °C, 20 min.)
- För användning med 1,5 och 2,0 ml kärl
- Finns i förpackningar om tio
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Mikropestlar |
| För användning med (utrustning) | 1,5/2 ml Safe-Lock rör, 1,7 ml Safe-Twist skruvkorkrör |
| Kvantitet | 10/Pk. |