Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbara stoppskålar
BIOPHARMA
Product Code. 17778217 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Diameter (engelska):
12 till 20 tum.
20 tum till 26 tum.
26 tum till 30 tum.
30 tum till 40 tum.
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (engelska) Unit Size
17778217 26 tum till 30 tum. Paket med 100
17758217 12 till 20 tum. Paket med 500
17768217 20 tum till 26 tum. Paket med 250
17720378 30 tum till 40 tum. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17778217 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. BWLNWB36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21335.00 SEK
    16541.78 SEK / Paket med 100
    Save 4793.22 SEK
    22% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 16-12-2026
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbara stoppskålsskydd skapar en sekundär nivå av skydd under aseptisk presentation och installation av utrustning
  • Förhindra mikrobiell kontaminering och partikelkontamination till kritiska delar, medan uppsättningsaktiviteter för fyllningslinjen utförs
  • Idealiska skyddsåtgärder: Lämnas på plats medan isolator- eller CRABS-dörrarna är öppna och tas bort via isolatorhandsksystemet efter att dörrarna stängts
  • Eilminates behöver skära material och använda partikelgenererande autoklavtejp
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
  • Ångsteriliseringsindikator medföljer
  • Autoklaverbar upp till 135 °C
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Inkluderar Ångsteriliseringsindikator
Material Cellulosa
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Ytterförpackning Värmeförseglad polypåse
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (engelska) 26 tum till 30 tum.
Produkttyp Täcka