Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbara stoppskålar
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Förhindra mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar, medan fyllningslinjens uppsättningsaktiviteter utförs
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Minskar arbetskostnaderna
- Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Ångsteriliseringsindikator - Autoklaverbar upp till 135 °C
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Stoppskålar |
| Inkluderar | Steam-indikator |
| Material | Cellulosa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |