Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbara stoppskålar
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Diameter (engelska):
12 till 20 tum.
20 tum till 26 tum.
26 tum till 30 tum.
30 tum till 40 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
- Förhindra mikrobiell kontaminering och partikelkontamination till kritiska delar, medan uppsättningsaktiviteter för fyllningslinjen utförs
- Idealiska skyddsåtgärder: Lämnas på plats medan isolator- eller CRABS-dörrarna är öppna och tas bort via isolatorhandsksystemet efter att dörrarna stängts
- Eilminates behöver skära material och använda partikelgenererande autoklavtejp
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
- Ångsteriliseringsindikator medföljer
- Autoklaverbar upp till 135 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Material | papper |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |