Läs mer
Eppendorf™ Autoklaverbar tip-Tub
Produktkod. 10110381 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
70 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10110381 70 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 10110381 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030058607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 SEK
    351.75 SEK / Paket med 10
    Save 11.25 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
För aspiration av vätskor med flerkanalspipetter
  • Tip-Tub reagensbehållare
  • 70 ml
  • Autoklaverbar reservoar
  • Innehåller 10 behållare och 10 lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Volym (metrisk) 70 ml
För användning med (applikation) Aspirerande vätskor
För användning med (utrustning) Flerkanaliga pipetter
Förpackningstyp Autoklaverbar reservoar
Kvantitet 10-pack