Beskrivning
- Tillverkad av PE
- Resistent mot (icke-oxiderande) syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel
- Trycktålig, flexibel, slagtålig, lätt, motståndskraftig mot kompression, upp till + 80° C motståndskraftig mot deformation
- Genomskinlig
- Hårdhet Shore A 80± 3
- Temperatur -40° C till +95° C
- Lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | Polyeten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Total längd (metrisk) | 100 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| För användning med | Livsmedel |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Visa mer |