Läs mer
Buerkle™ Transparent polyetenslang
Produktkod. 10389614 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Total längd (metrisk):
10 m
100 m
Förpackningsstorlek:
10m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Total längd (metrisk) unitSize
10389614 10 mm 100 m -
10455951 4 mm 10 m 10m
11852303 6 mm 10 m 10m
10423303 10 mm 10 m -
10004622 12 mm 10 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Produktkod. 10389614 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 88781014
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Den transparenta polyetenslangen är erkänd som säker fysiologiskt och är resistent mot icke-oxiderande syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel.
  • Tillverkad av PE
  • Resistent mot (icke-oxiderande) syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel
  • Trycktålig, flexibel, slagtålig, lätt, motståndskraftig mot kompression, upp till + 80° C motståndskraftig mot deformation
  • Genomskinlig
  • Hårdhet Shore A 80± 3
  • Temperatur -40° C till +95° C
  • Lämplig för mat
  • Tillverkad av PE
  • Resistent mot (icke-oxiderande) syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel
  • Trycktålig, flexibel, slagtålig, lätt, motståndskraftig mot kompression, upp till + 80° C motståndskraftig mot deformation
  • Genomskinlig
  • Hårdhet Shore A 80± 3
  • Temperatur -40° C till +95° C
  • Lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Total längd (metrisk) 100 m
Tjocklek (engelska) 78,74 milj
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Motståndsegenskaper Syrabeständig, Beständig mot frätande lösningar, Ljusresistent, Tryckbeständig, Saltbeständig
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 8 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 95 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.