Läs mer
Buerkle™ Transparent polyetenslang
Produktkod. 10455951 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Total längd (metrisk):
10 m
100 m
Förpackningsstorlek:
10m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Total längd (metrisk) unitSize
10455951 4 mm 10 m 10m
10389614 10 mm 100 m -
11852303 6 mm 10 m 10m
10423303 10 mm 10 m -
10004622 12 mm 10 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Produktkod. 10455951 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 88050406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.16 SEK
    174.15 SEK / 10m
    Save 88.01 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Den transparenta polyetenslangen är erkänd som säker fysiologiskt och är resistent mot icke-oxiderande syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel.
  • Tillverkad av PE
  • Resistent mot (icke-oxiderande) syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel
  • Trycktålig, flexibel, slagtålig, lätt, motståndskraftig mot kompression, upp till + 80° C motståndskraftig mot deformation
  • Genomskinlig
  • Hårdhet Shore A 80± 3
  • Temperatur -40° C till +95° C
  • Lämplig för mat
  • Tillverkad av PE
  • Resistent mot (icke-oxiderande) syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel
  • Trycktålig, flexibel, slagtålig, lätt, motståndskraftig mot kompression, upp till + 80° C motståndskraftig mot deformation
  • Genomskinlig
  • Hårdhet Shore A 80± 3
  • Temperatur -40° C till +95° C
  • Lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med Livsmedel
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Motståndsegenskaper Syrabeständig, Beständig mot frätande lösningar, Ljusresistent, Tryckbeständig, Saltbeständig, Slagtålig
Färg Genomskinlig
Hårdhet 80 (Shore A,± 3)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 95 °C
Produkttyp PE-rör