Beskrivning
- Genomskinlig
- Temperatur -60° C upp till +180° C
- Autoklaverbar, etylenoxid
- Lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| För användning med | Livsmedel |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Visa mer |