Läs mer
Buerkle™ Autoklaverbar transparent silikonslang
Produktkod. 10453802 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Total längd (metrisk):
5 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
25m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10453802 15 mm 5 m -
15802697 12 mm 5 m 5m
17260634 6 mm 25 m 1 rulle
15812697 5 mm 50 m 25m
17210634 6 mm 5 m -
17270634 9 mm 25 m -
10154922 16 mm 5 m -
17220634 10 mm 5 m -
17280634 10 mm 25 m -
17290634 12 mm 25 m -
17200644 16 mm 25 m 1 rulle
15842577 8 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
OBS: ändrad rulllängd!
Product Code. 10453802 Supplier Buerkle™ Supplier No. 88031015
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
View all promotions
I lager
OBS: ändrad rulllängd!
Autoklaverbar transparent silikonslang– Mycket flexibel, genomskinlig slang. Bra motståndskraft mot svaga syror och alkalier.
  • Genomskinlig
  • Temperatur -60° C upp till +180° C
  • Autoklaverbar, etylenoxid
  • Lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 2.5 mm
För användning med Livsmedel
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Motståndsegenskaper Alkali-resistent, Svag syrabeständig
Färg Genomskinlig
Hårdhet 55 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C