Läs mer
Buerkle™ Autoklaverbar transparent silikonslang
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
50 m
Unit Size:
1 rulle
25m
5m
Description
- Genomskinlig
- Temperatur -60° C upp till +180° C
- Autoklaverbar, etylenoxid
- Lämplig för mat
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Slangstorlek | 8 mm ID x 12 mm OD |
| Vikt (metrisk) | 0.3385 kg |
| Show More |