Läs mer
Buerkle™ Autoklaverbar transparent silikonslang
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
25m
5m
Beskrivning
- Genomskinlig
- Temperatur -60° C upp till +180° C
- Autoklaverbar, etylenoxid
- Lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| För användning med | Livsmedel |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Visa mer |