Läs mer
Buerkle™ Autoklaverbar transparent silikonslang
Produktkod. 17210634 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
25m
5m
OBS: ändrad rulllängd!
Produktkod. 17210634
Brand: Buerkle™ 88030406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OBS: ändrad rulllängd!
Autoklaverbar transparent silikonslang– Mycket flexibel, genomskinlig slang. Bra motståndskraft mot svaga syror och alkalier.
  • Genomskinlig
  • Temperatur -60° C upp till +180° C
  • Autoklaverbar, etylenoxid
  • Lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Färg Genomskinlig
Hårdhet 60 (Shore A,± 5)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C