Läs mer
Masterflex™ Tygon™ S3™ E-3603 Slang
Beskrivning
Mest konsekvent pålitliga slangar för laboratorieapplikationer
- Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Ej giftig och icke-kontaminerande
- Slät, polerad innervägg
- Mindre genomsläpplig än gummislang
- Använder biobaserad mjukgörare
- Innehåller inga ftalater eller BPA
- Spolar är märkta med 30,4 cm (1 fot) intervall för enkel mätning.
- Finns i vakuumslangstorlekar
Konstruerad för att hålla
- Motståndskraftig mot flex-trötthet och nötning.
- Håller 3 till 1 längre än original R-3603 i många persitaltiska pumpapplikationer.
- Erbjuder överlägsen livslängd vilket minimerar arbetet och kostnaden för utbyte.
Användningsområden:
- Allmänt laboratorium
- Biofarmaceutiskt
- Mat och dryck
- Peristaltiska och vakuumpumpar
- Analytiska instrument
Regelefterlevnad:
- USP Klass VI
- FDA kriterier
- NSF-51
Steriliseringsmetoder:
- Autoklaverbar— Ånga 30 minuter vid 1,03 bar (15psi) vid 121 °C (250 °F)
- Gas— Etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA godkänd för livsmedelskontakt, NSF 51 Standard, USP-klass VI |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 7,9 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2.4 mm |
| Färg | Klart |
| Hårdhet | 56 (Shore A) |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 74 °C |