Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Tubing with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17821711 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
14 tum x 500 fot
Produktkod. 17821711
Brand: Keystone Cleanroom Products 014SBT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tyvek™ Stopper Tubing will not rip or puncture. Includes heat-seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek Tubing is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Tubing provides sizing flexibility
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 500 Pk.
Mått (L x B) 14 tum x 500 fot
Längd (engelska) 500 ft.
Längd (metrisk) 152 m
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.6 cm
Produkttyp Steriliseringsrulle