Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Tubing with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30308676 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
28 tum x 250 fot
Produktkod. Mått (L x B)
30308676 28 tum x 250 fot
1 options
Produktkod. 30308676 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer 028SBT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tyvek™ Stopper Tubing will not rip or puncture. Includes heat-seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek Tubing is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Tubing provides sizing flexibility
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Heat Seal
Färg Clear, White
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilitet Non-sterile
Latexfri Yes
Mått (L x B) 28 tum x 250 fot
Längd (engelska) 250 ft.
Bredd (engelska) 28 in.
Produkttyp Sterilization Reel
Längd (metrisk) 76.2 m
Bredd (metrisk) 71.1 cm