Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30308702 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
22 in.
Produktkod. 30308702
Brand: Keystone Cleanroom Products 2022SBSD
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Heat Seal
Färg Clear, White
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilitet Non-sterile
Latexfri Yes
Mått (L x B) 20 x 22 in.
Längd (engelska) 22 in.
Längd (metrisk) 55.9 cm
Bredd (engelska) 20 in.
Bredd (metrisk) 50.8 cm
Produkttyp Autoclave Bag