Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklavbara Tyvek™ stopppåsar med värmeförsegling
Produktkod. 30308651 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
16 tum
Produktkod. Längd (engelska)
30308651 16 tum
1 options
Produktkod. 30308651 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer 2216SBSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19790.00 SEK
    16290.53 SEK / Paket med 500
    Save 3499.47 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Dessa Tyvek™ Stopper Bags kommer inte att rivas eller punkteras. Inkluderar värmetätningsstängning och dubbelsvetsade fabrikstätningar.
Det medicinska materialet av klass 1073B Tyvek™ har de högsta mikrobiella barriäregenskaperna av alla ångsteriliseringskompatibla material. Dessa påsar är också kompatibla med VHP dekontamineringscykler som ofta används med isolatorteknologi. Kommer inte att absorbera eller absorbera vatten.
  • Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO renrum
  • Dubbelsvetsade fabrikstätningar
  • Autoklavbar vid upp till 125 °C
  • Riv- och punkteringsbeständig
  • Hydrofobisk
  • Luddfritt
  • Värmetätningar stängda
  • Integrerad ångsteriliseringsindikator
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Klart, vitt
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Ånga, EtO, Gamma eller VHP sterilisering
Material Tyvek
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 22 x 16 tum
Längd (engelska) 16 tum
Bredd (engelska) 22 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Längd (metrisk) 40.1 cm
Bredd (metrisk) 55.9 cm