Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklavbara Tyvek™ stopppåsar med värmeförsegling
Produktkod. 17811721 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
30,08 cm
Produktkod. Längd (engelska)
17811721 30,08 cm
1 options
Produktkod. 17811721 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer 1212SBSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24940.00 SEK
    19339.85 SEK / Paket med 500
    Save 5600.15 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Dessa Tyvek™ stopppåsar kommer inte att rivas eller punkteras. Inkluderar värmetätningsstängning och dubbelsvetsade fabrikstätningar.
Det medicinska materialet av klass 1073B Tyvek™ har de högsta mikrobiella barriäregenskaperna av alla ångsteriliseringskompatibla material. Dessa påsar är också kompatibla med VHP dekontamineringscykler som ofta används med isolatorteknologi. Kommer inte att absorbera eller adsorbera vatten.
  • Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO renrum
  • Dubbelsvetsade fabrikstätningar
  • Autoklavbar vid upp till 125 °C
  • Riv- och punkteringsbeständig
  • Hydrofobisk
  • Luddfritt
  • Värmetätningar stängda
  • Integrerad ångsteriliseringsindikator
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ånga, EtO, Gamma eller VHP sterilisering
För användning med (utrustning) Pharmaceutical Equipment
Inkluderar Steam Indicator Dot
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 500 Pk.
Steriliseringsmetod Steam
Temperaturområde (engelska) <250°F
Temperaturområde (metriskt) <125°C
Mått (L x B) 12 x 12 tum.
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Autoklavpåse
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm