Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17821721 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
14 tum
Produktkod. 17821721
Brand: Keystone Cleanroom Products 1414SBSD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
För användning med (utrustning) Pharmaceutical Equipment
Inkluderar Steam Indicator Dot
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 500 Pk.
Steriliseringsmetod Steam
Temperaturområde (engelska) <250°F
Temperaturområde (metriskt) <125°C
Mått (L x B) 14 x 14 tum.
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.6 cm
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.6 cm
Produkttyp Autoklavpåse