Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara avfallspåsar: Tryckta
Produktkod. 18306533 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
35 x 25 tum. (89 x 64 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
38 x 31 tum. (97 x 79 cm)
48 x 37 tum. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelska):
1 till 2 gal.
12 till 14 gal.
13 till 16 gal.
2 till 3 gal.
20 till 30 gal.
3 till 4 gal.
44 gal.
7 till 10 gal.
Färg:
Klart
Rött
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (engelska) Färg
18306533 12 x 8 tum. (30 x 20 cm) 1 till 2 gal. Rött
18316523 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) 2 till 3 gal. Klart
18508066 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) 13 till 16 gal. Klart
18528066 38 x 31 tum. (97 x 79 cm) 20 till 30 gal. Klart
18386523 48 x 37 tum. (122 x 94 cm) 44 gal. Klart
18366503 48 x 37 tum. (122 x 94 cm) 44 gal. Rött
18306523 30 x 24 tum (76 x 61 cm) 12 till 14 gal. Klart
18376503 19 x 14 tum. (48 x 36 cm) 3 till 4 gal. Rött
18518066 23 x 19 tum. (58 x 48 cm) 7 till 10 gal. Rött
18386503 35 x 25 tum. (89 x 64 cm) 13 till 16 gal. Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 18306533
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt stil.
Väskor i tryckt stil
  • Maximal temperatur, 140 °C (285 °F); för användning vid 134 °C (274 °F)
  • 2 mil tjock
  • Levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande stängningar
Uppfyllande
Grafik på tryckta stilar överensstämmer med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad OSHA, 29 CFR1910.1030
Förslutningstyp Elastisk
Färg Rött
Inkluderar Tryckt på engelska och spanska
Material Polypropen
Temperaturområde (metriskt) 140 °C
Tjocklek (engelska) 2 mil
Mått (L x B) 12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Kapacitet (engelska) 1 till 2 gal.
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 20 cm