Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara avfallspåsar: Tryckta
Produktkod. 18508066 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
35 x 25 tum. (89 x 64 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
38 x 31 tum. (97 x 79 cm)
48 x 37 tum. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelska):
1 till 2 gal.
12 till 14 gal.
13 till 16 gal.
2 till 3 gal.
20 till 30 gal.
3 till 4 gal.
44 gal.
7 till 10 gal.
Färg:
Klart
Rött
Produktkod. 18508066
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tryckt stil.
Väskor i tryckt stil
  • Maximal temperatur, 140 °C (285 °F); för användning vid 134 °C (274 °F)
  • 2 mil tjock
  • Levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande stängningar
Uppfyllande
Grafik på tryckta stilar överensstämmer med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 13 till 16 gal.
Certifikat och efterlevnad OSHA, 29 CFR1910.1030
Förslutningstyp Elastisk
Färg Klart
Inkluderar Tryckt på engelska och spanska
Material Polypropen
Temperaturområde (metriskt) 140 °C
Tjocklek (engelska) 2 mil
Mått (L x B) 36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm