Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara avfallspåsar: Tryckta
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
35 x 25 tum. (89 x 64 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
38 x 31 tum. (97 x 79 cm)
48 x 37 tum. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelska):
1 till 2 gal.
12 till 14 gal.
13 till 16 gal.
2 till 3 gal.
20 till 30 gal.
3 till 4 gal.
44 gal.
7 till 10 gal.
Färg:
Klart
Rött
Beskrivning
Väskor i tryckt stil
- Maximal temperatur, 140 °C (285 °F); för användning vid 134 °C (274 °F)
- 2 mil tjock
- Levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande stängningar
Uppfyllande
Grafik på tryckta stilar överensstämmer med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 20 till 30 gal. |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | Tryckt på engelska och spanska |
| Material | Polypropen |
| Temperaturområde (metriskt) | 140 °C |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Mått (L x B) | 38 x 31 tum. (97 x 79 cm) |
| Visa mer |