Läs mer
Invitrogen™ Autoklavbar avfallsflaska, 4 L
Beskrivning
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter ger kraft, prestanda och flexibilitet för att påskynda banbrytande upptäckter. Bigfoot-sorteraren är utformad för att effektivisera cellsorteringsflödet och förbättra användarupplevelsen, och har en mängd innovationer, tillbehör och unika funktioner för att möjliggöra de mest komplexa multi-parametersorteringarna och möta högkapacitetskrav för ett brett spektrum av applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| För användning med (utrustning) | Bigfoot spektralcellsorterare |
| För användning med (applikation) | Kan användas i sopflaska |
| Kvantitet | 1 x 4 l |
| Mått | 7,5 x 4 x 11 tum |
| Innehåll och lagring | Rumstempererat |
| Inkluderar | Röd fluidikkapsel |
| Produkttyp | Autoklavbar avfallsflaska |
| Produktlinje | Bigfoot spektralcellsorterare |
Endast för forskning.