Läs mer
Systec™ Autoklavera
Kapacitet (metrisk):
25 l (totalt), 23 l (nominellt)
Modell:
DE-23
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hus, stödram och tryckkärl av korrosionsbeständigt rostfritt stål
- Temperatur- och tryckområde 140°C, 4 bar (förutom Systec D-23)
- LCD-display och helautomatisk mikroprocessorkontroll
- 3 till 25 steriliseringsprogram beroende på modell
- Flexibel PT-100 temperatursensor
Systec V-serie Toppmatade vertikala autoklaveringer
- Har 8 olika storlekar med 40 till 150 liters kammarvolym
- Utmärks av sitt lilla fotavtryck och höga kammarkapacitet
- Optimal lastkapacitet med de flesta standardmedieflaskor och Erlenmeyer-kolvar
Systec D-serien frontmatade bänkautoklaveringer
- Finns i 7 storlekar med kammarkapacitet från 23 till 200 liter
- Kompakt på utsidan men med idealisk kammarkapacitet inuti
- Varje storlek har en optimal lastkapacitet för de flesta standardmedieflaskor och Erlenmeyer-kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Amperage | 16 A |
| Kapacitet (metrisk) | 25 l (totalt), 23 l (nominellt) |
| Djup (metrisk) kammare | 240 mm |
| Diameter (metrisk) kammare | 260 mm |
| Modell | DE-23 |
| Produkttyp | Autoclave, Front-loading Horizontal |
| Vikt (metrisk) | 103 kg |
| Elektriska krav | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |