Läs mer
Steris™ Autoklavindikatortejp
Beskrivning
- Bufffärgad, enfärgad eller med gröna ränder
- Tillgängliga bredder: 24 mm eller 18 mm
- Längd: 50 m rullning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Autoklavindikatortejp, polerad med gröna ränder |
| Färg | Buff med gröna ränder |
| Produkttyp | Indikatorband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Steriliseringsprocesser |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Mått (L x B) | 50 mx 24 mm |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |