Läs mer
Steris™ Autoklavindikatortejp
Produktkod. 15691934
Change view
Mått (L x B):
50 mx 18 mm
50 mx 24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15691934 50 mx 18 mm Varje
15601944 50 mx 24 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15691934 Leverantör Steris™ Leverantörsnummer 0162
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ändrar vid exponering för det specifika steriliseringsmedlet. Ecolab™ Autoklavindikatortejp verifierar exponering för steriliseringsprocessen utan att behöva öppna förpackningar eller kontrollera register.
  • Bufffärgad, enfärgad eller med gröna ränder
  • Tillgängliga bredder: 24 mm eller 18 mm
  • Längd: 50 m rullning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Autoklavindikatortejp, polerad med gröna ränder
Färg Buff med gröna ränder
Produkttyp Indikatorband
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Steriliseringsprocesser
Kvantitet 1 rulle
Mått (L x B) 50 mx 18 mm
Längd (metrisk) 50 m
Bredd (metrisk) 18 mm