Läs mer
Steris™ Autoklavindikatortejp
Mått (LxB):
50 mx 18 mm
50 mx 24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bufffärg, enfärgad eller med gröna ränder
- Tillgängliga bredder: 24mm eller 18mm
- Längd: 50m rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Autoklavindikatortejp, polerad med gröna ränder |
| Färg | Buff med gröna ränder |
| Produkttyp | Steriliseringsindikatortejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Steriliseringsprocesser |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Mått (LxB) | 50 mx 18 mm |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Bredd (metrisk) | 18 mm |