Läs mer
Autoclave Indicator Tape
Mått (L x B):
50 mx 18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Includes a self sealing adhesive strip
- Simple removal of the backing strip, folding over and firm pressure will ensure a correct seal.
- Meets BS 7893: 1997 specification for pressure sensitive adhesive closing and sealing tapes
- Meets BS EN 867-21997 non-biological systems for use in sterilisers Part 2 Process indicators (Class A)
- For use with sterilisation packaging materials
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Meets BS 7893: 1997, BS EN 867-21997, Class A |
| Färg | White/Green Striped |
| Mått (L x B) | 50 mx 18 mm |
| För användning med (applikation) | For use with sterilization packaging materials |
| För användning med (utrustning) | Autoclave |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Produkttyp | Autoclave Indicator Tape |
| Funktioner | Changes colour after processing to dark brown/black stripes |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Visa mer |