Läs mer
Texwipe™ Autoklavetiketter Blank Rund Autoklavlim
Produktkod. 31359694 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Bredd (engelska):
1,5 tum
Produktkod. Bredd (engelska)
31359694 1,5 tum
1 options
Produktkod. 31359694 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX515A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7435.00 SEK
    5404.81 SEK / Paket med 2000
    Save 2030.19 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 11-03-2027
Hållbar matt etikett med starkt lim, vilket säkerställer att data förblir klar och intakt under upprepade autoklavsteriliseringscykler.
  • Tillverkat av högpresterande Teslin™ material för renrums- och steriliseringsmärkning.
  • Kompatibel med de flesta konventionella bläck för flexibla utskriftsalternativ.
  • Förhindrar sudning, blekning eller dataförlust även vid högtemperaturautoklavering.
  • Matt yta säkerställer klar, läsbar utskrift och optimal bläckvidhäftning.
  • Permanent lim ger stark, pålitlig limning på olika renrumsytor.
  • Idealiskt för märkning i laboratorie-, farmaceutiska och sterila produktionsområden.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Teslin
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Ink Jet
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Form Rund
Mått (L x B) 1,5 x 1,5 tum (3,8 x 3,8 cm)
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm