Learn More
GA International Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers
Product Code. 17844706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Mått (L x B):
210,1 x 297,2 mm
31,5 x 13 mm
45 x 22,3 mm
Unit Size:
Paket med 16
Paket med 2016
Paket med 896
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B) Unit Size
17844706 31,5 x 13 mm Paket med 2016
17834616 45 x 22,3 mm Paket med 896
17854226 210,1 x 297,2 mm Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17844706 Supplier GA International Supplier No. A4AKA23WH
Beräknad leverans: 13-11-2026
Permanent laser printable labels, ideal for glassware, metal, and plastic surfaces, such as blister packs and containers intended for use in steam autoclaves and ovens.
  • Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
  • Designed for use in steam autoclaves and dry heat ovens
  • Compatible with all major brands of desktop laser printers
Specifications
Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Permanent
Avsluta Matte
Formatera Sheet
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per ark 126/Sheet
Antal per förpackning 16/Pk.
Kvantitet 2016/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +150°C
Mått (L x B) 31,5 x 13 mm
Längd (engelska) 0.51 in.
Längd (metrisk) 13 mm
Bredd (engelska) 1.24 in.
Bredd (metrisk) 31.5 mm