Läs mer
Kartell Autoklavsteriliseringstejp
Produktkod. 31906273
Produktkod. 31906273 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 01052/1
I lager
Tillverkad av mycket konformt impregnerat halv-krepppapper, tryckt med blyfritt indikatorbläck
  • Blyfri, pappersbaserad limtejp med ångprocessindikatorbläck, speciellt utformad för att försegla förpackningar för användning i ångsteriliseringsprocesser.
  • Bandet har en mättad, halv-creped pappersbakgrund och är belagd med ett höghäftigt, torrt lim baserat på naturgummi och harts.
  • Den ger stark vidhäftning till en mängd olika ytor, inklusive tyger, metaller, plaster, icke-vävda material och papper.
  • Dess utmärkta anpassningsförmåga möjliggör enkel manuell applicering.
  • Denna indikator är endast för processövervakning och är inte avsedd för steriliseringsvalidering.
  • Indikatorränderna ändras från ljus till mörk färg som bevis på exponering för en mättad ånga steriliseringscykel.
  • Formulerad med blyfritt indikatorbläck och utformad för säker hantering.
  • Erbjuder hög fäste, tålighet mot höga temperaturer och en utmärkt fuktbarriär.
  • Bibehåller en stark bindning under hela steriliseringsprocessen samtidigt som den säkerställer ren borttagning efter användning.
  • Ångcykler 121 °C - 10 min eller 134 °C - 2 min
  • Ångcykler 134 °C - 2 min
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UNI En ISO 11140 - 1:2015 För delar till typ 1 e1
Typ av lim Tryckkänslig
Beläggning Gummi, syntetiska hartser
Färg Vitt
Formatera Band
Material Krepppapper
Tryckteknik Hold (Håll)
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Förseglingsförpackning för användning i ångsteriliseringsprocesser
Latexfri Nej
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 134 °C
Garanti 30 månader
Längd (engelska) 0,74 tum
Bredd (engelska) 1,96 tum