Läs mer
JP Selecta™ MED 20 Vertikal Autoklav
Produktkod. 11976019
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11976019 20 l
1 options
Produktkod. 11976019 Leverantör JP Selecta™ Leverantörsnummer 4001757
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Används för sterilisering. JP Selecta™ MED 20 Vertical Autoclave har ett yttre hölje och lock i rostfritt stål.
  • Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål
  • Rostfritt stålkammare och lock, med enkel öppning
  • Incoloy specialvärmeelement i rostfritt stål, som ger lång livslängd, låg korrosion och hög temperaturbeständighet
  • Automatisk atmosfärisk rening
  • Säkerhetsanordning för att förhindra att locket öppnas
  • Startande huvudbrytare
  • Bakre del: Nätkälla, två säkringshållare, säkerhetstermostat
  • Sidodel: Avloppsutlopp, ång- och dräneringsvalsventil
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 380 mm
Kapacitet (metrisk) 20 l
Höjd (metrisk) Exteriör 410 mm
Modell MED 20
Produkttyp Autoklav, Vertikal
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134 °C
Vikt (metrisk) 41 kg
Elektriska krav 2500 w
Nettovikt (metrisk) 41 kg
Kvantitet 1 st.
Wattal 2500 w
Bredd (metrisk) Exteriör 380 mm