Läs mer
JP Selecta™ Micro 8 Desktop Autoklav
Produktkod. 12128670
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
12128670 8 l
1 options
Produktkod. 12128670 Leverantör JP Selecta™ Leverantörsnummer 4001745
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ekonomisk, halvautomatisk, stationär autoklav. JP Selecta™ Micro 8 Desktop Autoclave är tillverkad med ett AISI 304 rostfritt yttre hölje och topp.
  • AISI 304 rostfritt stål-hölje och tak.
  • Rostfritt stålkammare och lätt att öppna lock.
  • INCOLOY är ett speciellt rostfritt stålelement för lång livslängd, låg korrosion och högtemperaturbeständighet.
  • Manuell luftrensning vid start.
  • Säkerhetsanordning för att förhindra att locket öppnas.
  • Starta huvudbrytaren.
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 380 mm
Kapacitet (metrisk) 8 l
Höjd (metrisk) Exteriör 150 mm
Produkttyp Autoklavera
Vikt (metrisk) 13 kg
Nettovikt (metrisk) 13 kg
Kvantitet 1 st.
Wattal 1000 w
Bredd (metrisk) Exteriör 380 mm