Läs mer
PEPperCHIP™ Autoimmun epitop mikroarray
Description
- Microarray innehåll: 4287 B-cellsepitoper i immunepitopdatabasen associerade med autoimmuna sjukdomar inklusive 286 citrullinerade peptider såväl som motsvarande argininvarianter
- Databasepitoplängder: 3 till 51 aa
- Peptidlängder: 3 till 17 aa beroende på epitoplängden; längre epitoper translaterades till överlappande 17 aa-peptider
- Antal peptider: 4287 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifications
Specifications
| Beläggning | PEGMA/PMMA |
| Beskrivning | 1 arraykopia per mikroarray |
| Kvantitet | 1 Skjut |
| Bifogningsmetod | Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Färg | Genomskinlig |
| Regulatorisk status | RUO |
| Streckkod | Individuell streckkod för varje mikroarray |
| Material | Mikroskopiskt glas |
| Show More |