Läs mer
WLD Tec™ Autoloop Pro
Produktkod. 10744447
Change view
För användning med (utrustning):
Fuego SCS-serien
Produktkod. För användning med (utrustning)
10744447 Fuego SCS-serien
1 options
Produktkod. 10744447 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 8.000.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20760.31 SEK
    14444.05 SEK / Paket med 1
    Save 6316.26 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Autoloop Pro - Helautomatisk karusell för flamsterilisering av ympslingor.
  • Ympningsslinga-karusellen Autoloop Pro, som är lämplig för upp till 4 ympslingor, har utvecklats för att uppfylla gällande krav i mikrobiologiska, cellbiologiska och biotekniska laboratorier.
  • Modern design: Det stabila höljet möjliggör bekväm och enkel åtkomst till ympslingor. Borttagningslägen på båda sidor gör karusellen lika lämplig för höger- och vänsterhänta.
  • Sparar energi, tid och kostnader: Exakt flamsteriliseringstid förlänger livslängden på ympslingorna och minskar gasförbrukningen. Kontinuerligt arbete under flamnings- och kylningsfaserna i ympslingorna sparar upp till 70% tid och gör det möjligt att arbeta effektivt.
  • Mer komfort: Håll alla funktioner synliga med den helt grafiska displayen. Den grafiska menykontrollen gör det enkelt att snabbt välja alla funktioner. Flam- och kyltiden kan justeras till den andra. Under flamsteriliseringen visar displayen den återstående upptändningstiden. Autoloop PRO roterar och kontrollerar flamman automatiskt. När flamman är klar visar displayen den återstående kyltiden och borttagningspositionerna för kyla inokuleringsslingor. Alla de upphängda ympslingorna kan flammas efter behov i en hel rotation av karusellen.
  • För ytterligare flamsterilisering (t.ex. av flaskhalsar eller provrör) kan en fotpedal aktiveras under den automatiska driften. För detta ändamål vänder Autoloop PRO ympslingan ur flamläget och möjliggör ytterligare flamsterilisering.
  • Mer säkerhet: Den nästan vinkelräta positionen för inokulationsöglehållaren skyddar även hållarens hylsmutter från möjliga föroreningar. Dessutom övervakar en intelligent sensor i Autoloop PRO säker sterilisering.
  • Robust: Tillverkad helt av rostfritt stål, anodiserad aluminium och en display, skyddad av värmebeständigt glas, kan Autoloop PRO tåla extrema laboratorieförhållanden.
  • Less is more: Den låga gasförbrukningen och de stora besparingarna i tid sätter nya standarder för laboratoriet.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fuego SCS-serien
Vikt (metrisk) 1200 g
Material Rostfritt stål och aluminium