Läs mer
Applied Biosystems™ AutoLys M Tube Lock Lock
Produktkod. 15980493 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15980493 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15980493 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A37954
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta är ett extra låslock för användning med AutoLys M Tube-systemet.
Observera att två låslock ingår vid köp av AutoLys M TubeLifter. Låslocket krävs för att förhindra att innerröret i AutoLys M-röret glider in i det yttre röret under centrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AutoLys TubeLifter System
Kvantitet 1 vardera